Principaux documents
L443972
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-[(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.651
Numéro MDL:
Autres remarques