Principaux documents
L443905
N-CYCLOHEXYL-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.58
Numéro MDL:
Autres remarques