L442658
2-({4-BENZYL-5-[(4-BROMOPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.456
Numéro MDL:
Autres remarques