Principaux documents
L442178
1-ALLYL-3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-2-IMINO-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.885
Numéro MDL:
Autres remarques