Principaux documents
L442089
1-ETHYL-2-IMINO-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.455
Numéro MDL:
Autres remarques