Principaux documents
L441651
1-ALLYL-2-IMINO-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.303
Numéro MDL:
Autres remarques