L439827
(2Z)-2-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.745
Numéro MDL:
Autres remarques