L434825
ETHYL (2Z)-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7-METHYL-5-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.479
Numéro MDL:
Autres remarques