Documents
L434639
N-BENZYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.444
Numéro MDL:
Autres remarques