Principaux documents
L434043
2-METHOXYETHYL 6-(4-BROMOPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19BrN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.331
Numéro MDL:
Autres remarques