Principaux documents
L432679
3-AMINO-6-(4-CHLOROPHENYL)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClF3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.923
Numéro MDL:
Autres remarques