Principaux documents
L432490
ISOBUTYL 8-METHYL-4-OXO-6-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.542
Numéro MDL:
Autres remarques