Principaux documents
L429643
5-BENZYLIDENE-2-(4-BROMOPHENYL)(1,3)THIAZOLO(3,2-B)(1,2,4)TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.257
Numéro MDL:
Autres remarques