Principaux documents
L426717
(2Z)-2-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-6-PHENYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.408
Numéro MDL:
Autres remarques