Principaux documents
L426709
(2Z)-2-(2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-6-PHENYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.462
Numéro MDL:
Autres remarques