Documents
L426504
(5E)-5-(2-BROMOBENZYLIDENE)-2-(4-ETHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.31
Numéro MDL:
Autres remarques