Principaux documents
L426350
ISOPROPYL (2Z)-2-(1-ALLYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.619
Numéro MDL:
Autres remarques