Principaux documents
L424757
5-(2H-CHROMEN-3-YLMETHYLENE)-3-ETHYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.404
Numéro MDL:
Autres remarques