Principaux documents
L422045
5-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-4-(2-FUROYL)-3-HYDROXY-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
500 MG
107,80 €
1 G
140,80 €
2 G
230,80 €
5 G
320,80 €
10 G
500,80 €
20 G
905,80 €
25 G
1 040,80 €
50 G
1 850,80 €
Réf. du fournisseur: 10T-0605-500MG
107,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
107,80 €
1 G
140,80 €
2 G
230,80 €
5 G
320,80 €
10 G
500,80 €
20 G
905,80 €
25 G
1 040,80 €
50 G
1 850,80 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.503
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10T-0605-500MG
107,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.