Documents
L421863
(5Z)-5-{[3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(2-FURYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18ClN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.022
Numéro MDL:
Autres remarques