Documents
L421553
2-METHOXYETHYL (2Z)-7-METHYL-2-[(5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE]-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.532
Numéro MDL:
Autres remarques