Principaux documents
L420867
(2Z)-2-(4-ISOBUTOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.434
Numéro MDL:
Autres remarques