L418366
4-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.485
Numéro MDL:
Autres remarques