Principaux documents
L418137
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.491
Numéro MDL:
Autres remarques