Principaux documents
L417408
2-[(3-BROMOBENZYL)SULFANYL]-3-(4-CHLOROPHENYL)-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.871
Numéro MDL:
Autres remarques