Principaux documents
L417394
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DIBROMO-4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Br2ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.819
Numéro MDL:
Autres remarques