Principaux documents
L416665
1-(4-BROMOPHENYL)-2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.495
Numéro MDL:
Autres remarques