L416037
N-[4-({[(BUTYLAMINO)CARBONYL]AMINO}SULFONYL)PHENYL]-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26ClN5O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.12
Numéro MDL:
Autres remarques