Documents
L415448
2-{[4-ALLYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15Cl2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.323
Numéro MDL:
Autres remarques