Key Documents
L414670
2-((4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.303
Numéro MDL:
Autres remarques