L413631
3-ETHYL-2-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.573
Numéro MDL:
Autres remarques