Principaux documents
L413372
2-[(2,6-DICHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-ETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl2N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.402
Numéro MDL:
Autres remarques