Documents
L412813
3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-2-((1-NAPHTHYLMETHYL)THIO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.534
Numéro MDL:
Autres remarques