Principaux documents
L411396
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.419
Numéro MDL:
Autres remarques