L410942
2,6-DIMETHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-PYRAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.483
Numéro MDL:
Autres remarques