Principaux documents
L410373
4-{[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.319
Numéro MDL:
Autres remarques