Principaux documents
L409626
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14BrCl2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.253
Numéro MDL:
Autres remarques