Documents
L408972
4-{[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.487
Numéro MDL:
Autres remarques