Principaux documents
L408506
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.69
Numéro MDL:
Autres remarques