Documents
L407755
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.474
Numéro MDL:
Autres remarques