Principaux documents
L407062
2-((4-CHLOROBENZYL)THIO)-5-((2,5-DIMETHYLBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.995
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.