Principaux documents
L406147
2,4-DIBROMO-6-((E)-{[3-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Br2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.226
Numéro MDL:
Autres remarques