L405884
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.799
Numéro MDL:
Autres remarques