L405728
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.936
Numéro MDL:
Autres remarques