Principaux documents
L405418
2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.602
Numéro MDL:
Autres remarques