Principaux documents
L404926
3-(4-METHYLPHENYL)-2-[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.594
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.