Principaux documents
L403423
2-IODO-N-(2-OXO-2-(2-(2-(2-PROPYNYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16IN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.262
Numéro MDL:
Autres remarques