Principaux documents
L403326
3-(2-DODECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H33ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.018
Numéro MDL:
Autres remarques