L403083
4-BROMO-2-(2-TETRADECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H36BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.968
Numéro MDL:
Autres remarques