Principaux documents
L402176
2-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-N-(2-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.913
Numéro MDL:
Autres remarques